Learn More
Bentazone, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bentazone |
| CAS | 25057-89-0 |
| Nomi componenti o analita | Bentazone |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C10 H12 N2 O3 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12N2O3S/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15/h3-7,11H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)N1C(=O)c2ccccc2NS1(=O)=O |
| IUPAC Name | 2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1H-2λ^{6},1,3-benzothiadiazin-4-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 240.28 |
| Vedi altri risultati |