Learn More
Bentonite, acid-leached, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17322511 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17322511 100 g 100g
17302511 1 kg 1kg
17312511 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17322511 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 471231000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 70131-50-9
Specifica
Materiale o nome chimico Bentonite
Acidità 0.03 mg/KOH/g (Free Acidity)
Spettro a infrarossi Conforms to structure
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 100 g
Acido titolabile ≤ 0.1 mg/KOH/g (Free Acidity)
Forma fisica Granules