Descrizione
Emulsifier, Adsorbent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bentonite |
| CAS | 1302-78-9 |
| Colore | Gray |
| Densità | 2 to 3g/cm3 |
| Formula molecolare | Al2O3.4SiO2.2H2O |
| Quantità | 10 kg |
| Sinonimo | Montmorillonite |
| Forma fisica | Solid |