Learn More
Benz[a]anthracene-7,12-dione, TRC
Codice prodotto. 18050910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18050910 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18050910 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1979405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benz[a]anthracene-7,12-dione
CAS 2498-66-0
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C18 H10 O2
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C18H10O2/c19-17-13-7-3-4-8-14(13)18(20)16-12-6-2-1-5-11(12)9-10-15(16)17/h1-10H
SMILES O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1ccc4ccccc34
IUPAC Name benzo[a]anthracene-7,12-dione
Molecular Weight (g/mol) 258.27
Peso formulazione 258.0681
Percent Purity >95%