Learn More
Benz[a]anthracene, TRC
Codice prodotto. 30331611
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331611 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30331611 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB183560500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Benz[a]anthracene
CAS 56-55-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C18 H12
Quantità 500 mg
Sinonimo 1,2-Benz[a]anthracene, 1,2-Benzanthracene, 1,2-Benzanthrene, 1,2-Benzoanthracene, 2,3-Benzophenanthrene, Anthracenes, benz(a)anthracenes, Benz(a)anthracenes, Benzanthracene, Benzanthrene, Benzo[a]anthracene, Benzo[b]phenanthrene, Benzoanthracene, NSC 30970, Tetraphene, Benzo(a)anthracene
InChI Formula InChI=1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
SMILES c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
IUPAC Name benzo[a]anthracene
Molecular Weight (g/mol) 228.29
Peso formulazione 228.0939
Percent Purity >95