Learn More
Benzaldehyde, 98+%, pure
Codice prodotto. 10617442 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10617442 1 L 1L
10571262 250 mL 250mL
10306170 2.5 L 2.50L
10237163 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10617442 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105220010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-52-7 | C7H6O | 106.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-52-7
Formula molecolare C7H6O
Molecular Weight (g/mol) 106.12
InChI Key HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzaldehyde
Punto di fusione -26.0°C
Densità 1.0430 g/mL
Punti di ebollizione 179.0°C
Punto d'infiammabilità 64°C
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CHO
Indice di rifrazione 1.5440 to 1.5460
Quantità 1 L
Beilstein 07, 174
Fieser 01,46; 06,26; 13,108
Indice di Merck 15, 1060
Gravità specifica 1.043
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether and most other common, organic solvents
Peso formulazione 106.12
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.