Learn More
Benzaldehyde, 99.5+%, pure, redistilled, AcroSeal™
Codice prodotto. 10379772 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10379772 100 mL 100mL
10420554 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10379772 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 378361000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-52-7 | C7H6O | 106.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-52-7
Molecular Weight (g/mol) 106.12
Specifica
Materiale o nome chimico Benzaldehyde
Punto di fusione -26.0°C
Densità 1.0430 g/mL
Punti di ebollizione 179.0°C
Punto d'infiammabilità 64°C
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C7H6O
Formula lineare C6H5CHO
Indice di rifrazione 1.5440 to 1.5460
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15, 1060
Gravità specifica 1.043
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether and most other common, organic solvents
Peso formulazione 106.12
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico