Learn More
Benzaldehyde, 99.5+%, pure, redistilled, AcroSeal™
Codice prodotto. 10420554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
Codice prodotto. 10420554
Marca: Thermo Scientific Acros 378360010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 100-52-7 | C7H6O | 106.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-52-7
Molecular Weight (g/mol) 106.12
InChI Key HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzaldehyde
Punto di fusione -26.0°C
Densità 1.0430 g/mL
Punti di ebollizione 179.0°C
Punto d'infiammabilità 64°C
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C7H6O
Formula lineare C6H5CHO
Indice di rifrazione 1.5440 to 1.5460
Quantità 1 L
Indice di Merck 15, 1060
Gravità specifica 1.043
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether and most other common, organic solvents
Peso formulazione 106.12
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/