Learn More
Benzaldehyde dimethyl acetal, 98%
Codice prodotto. 15119233 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
250mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15119233 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10781481 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10666622 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10676622 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10135693 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15119233 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 209790025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1125-88-8 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1125-88-8
Numero MDL MFCD00008491
InChI Key HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde dimethyl acetal, dimethoxymethyl benzene, alpha,alpha-dimethoxytoluene, dimethoxyphenylmethane, benzene, dimethoxymethyl, benzaldehydedimethylacetal, dimethoxymethyl-benzene, benzaldehyde, dimethyl acetal, benzaldehyde dimethylacetal, unii-w6t83k35ca
PubChem CID 62375
IUPAC Name dimethoxymethylbenzene
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Benzaldehyde dimethyl acetal
Nota nome 99+%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 87.0°C to 89.0°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 69°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H12O2
Formula lineare C6H5CH(OCH3)2
Indice di rifrazione 1.4920 to 1.4940
Quantità 2.5 L
Beilstein 07,209
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzaldehyde dimethyl acetal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico