Learn More
Benzaldehyde Dimethyl Acetal, TRC
Codice prodotto. 30332237
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332237 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332237 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB18390010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzaldehyde Dimethyl Acetal
CAS 1125-88-8
Formula molecolare C9H12O2
Quantità 10 g
Sinonimo (Dimethoxymethyl)benzene, Dimethoxyphenylmethane, NSC 286137, Phenyldimethoxymethane, alpha,alpha-Dimethoxytoluene, alpha-Methoxybenzyl Methyl Ether
InChI Formula InChI=1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
SMILES COC(OC)c1ccccc1
IUPAC Name dimethoxymethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Peso formulazione 152.0837