Learn More
Benzaldehyde, Mikromol™
Codice prodotto. 17920996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17920996 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17920996 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0528.050500
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzaldehyde
CAS 100-52-7
Nomi componenti o analita Benzaldehyde
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C7 H6 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Artificial Almond Oil, Benzaldehyde FFC, Benzenecarbonal, Benzenecarboxaldehyde, Benzoic acid aldehyde, Benzoic aldehyde, NSC 7917, Phenylformaldehyde, Phenylmethanal, Amfetamine Sulfate Impurity D, Amfetamine Impurity D, Benzalkonium Chloride Impurity B, Benzalkonium Impurity B, Benzoyl Peroxide Impurity A, Benzyl Alcohol Impurity A, Dexamfetamine Sulfate Impurity D, Dexamfetamine Impurity D, Fentanyl Citrate Impurity E, Fentanyl Impurity E, Glycopyrronium Bromide Impurity F, Glycopyrronium Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
SMILES O=Cc1ccccc1
IUPAC Name benzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 106.12
Quantità 500 mg
Peso formulazione 106.0419 g/mol