Learn More
Benzalkonium chloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzalkonium chloride |
| CAS | 8001-54-5 |
| Nomi componenti o analita | Benzalkonium chloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C11 H18 N (C2H4)n . Cl |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Benzalkonium Chloride |
| SMILES | C[N+](CCCCCCCCCC)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Vedi altri risultati |