Learn More
Benzalkonium chloride, 50% w/w aq. soln.
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Benzalkonium chloride is a cationic surface active agent.It is used as a preservative in pharmaceutical products like eye, ear and nasal drops. It finds application in personal care products such as wet wipes, shampoos, hand sanitizers, deodorants and cosmetics. It is widely used in the chemical industry as a precipitant and emulsifier/de-emulsifier. It acts as corrosion inhibitor in the oil and gas industry pipeline by preventing the formation of sulfurous gases. It is also used in various non-consumer process like surgical disinfection.
Solubility
Miscible with water, methanol and acetone.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids, strong bases and metals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzalkonium chloride |
| Densità | 0.99 |
| Punto d'infiammabilità | None |
| Quantità | 500 mL |
| Numero UN | UN3265 |
| Beilstein | 4062599 |
| Indice di Merck | 14,1059 |
| Informazioni di solubilità | Miscible with water,methanol and acetone. |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50% w/w aq. soln. |
Sicurezza e movimentazione
- Benzalkonium chloride, 50% w/w aqueous solution
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Benzalkonium chloride