Learn More
Benzalkonium Chloride, 99.63%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11454612 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454612 1 kg 1kg
11434612 100 g 100g
11444612 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11454612 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219015891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.00€
    457.80€ / 1kg
    Risparmia 23.20€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Identificatori chimici
CAS 8001-54-5
Formula molecolare C9H13ClN
Molecular Weight (g/mol) 170.66
Sinonimo Alkyldimethylbenzylammonium chloride
Specifica
Materiale o nome chimico Benzalkonium Chloride
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 0.9963
Percent Purity ≥95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzalkonium Chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302+H312+H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.