Learn More
Benzalkonium chloride, alkyl distribution from C8H17 to C16H33
Codice prodotto. 10503771 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10503771 100 g Glass bottle 100g
10552041 1 kg Glass bottle 1kg
10504664 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10503771 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215411000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 8001-54-5 | C9H13ClN | 170.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-54-5
Formula molecolare C9H13ClN
Molecular Weight (g/mol) 170.66
Numero MDL MFCD00145757
Sinonimo Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride
Spezifikation
Materiale o nome chimico Benzalkonium chloride
Punto di fusione 40.0°C
Forma fisica Solid or Thick Gel
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 0.98
Densità 0.9800g/mL
Formula lineare C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC16H33
Indice di Merck 15, 1061
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in benzene,almost insoluble in ether
Percent Purity 95.0 to 104.0% (anhydrous basis)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzalkonium chloride, alkyl distribution from C8H17 to C16H40
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Sicherheitshinweis
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.