Learn More
Benzalkonium chloride, alkyl distribution from C8H17 to C16H33
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzalkonium chloride |
| Punto di fusione | 40.0°C |
| Forma fisica | Solid or Thick Gel |
| Quantità | 1 kg |
| Formula lineare | C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC16H33 |
| Indice di Merck | 15, 1061 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 4000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in benzene,almost insoluble in ether |
| Percent Purity | 95.0 to 104.0% (anhydrous basis) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Benzalkonium chloride, alkyl distribution from C8H17 to C16H33
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.