Learn More
Benzalkonium Chloride, Mikromol™
Codice prodotto. 18063660
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18063660 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18063660 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0224.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benzalkonium Chloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzalkonium chloride
CAS 8001-54-5
Nomi componenti o analita Benzalkonium chloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H18 N (C2H4)n . Cl
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Benzalkonium Chloride
Molecular Weight (g/mol) 227.77
Quantità 500 mg
Peso formulazione 227.1441 g/mol