Learn More
Benzalkonium Chloride, TRC
Codice prodotto. 30138748
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138748 25 g 25g
30040816 10 g 10g
18020750 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138748 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB18355025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8001-54-5
Formula molecolare C11 H18 N (C2H4)n . Cl
Molecular Weight (g/mol) 227.77
Sinonimo Benzalkonium Chloride
IUPAC Name benzyl-dodecyl-dimethylazanium;chloride
SMILES C[N+](CCCCCCCCCC)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Benzalkonium chloride
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 227.1441