Learn More
Benzalkonium Chloride, TRC
Codice prodotto. 17962675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962675 500 mg 500mg
17932975 250 mg 250mg
17924805 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17962675 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB183553500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63449-41-2
Formula molecolare C21 H38 N . Cl
Molecular Weight (g/mol) 339.986
Sinonimo Benzyldimethyldecylammonium chloride, Benzenemethanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride, Benzenemethanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1), Benzyldimethyl(mixed alkyl)ammonium chloride
IUPAC Name benzyl-dodecyl-dimethylazanium;chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyldimethyldecylammonium chloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 339.269
Percent Purity >95%