Learn More
Benzamide Oxime, TRC
Codice prodotto. 30012082
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012082 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30012082 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1847001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzamide Oxime
CAS 613-92-3
Formula molecolare C7H8N2O
Quantità 1 g
Sinonimo Benzamidoxime, Benzohydroxamamide, N-Hydroxybenzamidine, N-Hydroxybenzenecarboximidamide, N-Hydroxybenzimidamide, NSC 13999, N'-Hydroxybenzamidine, N'-Hydroxybenzene-1-carboximidamide, N'-Hydroxybenzenecarboximidamide, N'-Hydroxybenzimidamide, Phenylhydroxamidine
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O/c8-7(9-10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,10H,(H2,8,9)
SMILES N=C(C1=CC=CC=C1)NO
IUPAC Name N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Peso formulazione 136.0637