Learn More
Benzamide, TRC
Codice prodotto. 30343993
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343993 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343993 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1836202.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzamide
CAS 55-21-0
Formula molecolare C7 H7 N O
Quantità 2.5 g
Sinonimo Benzenecarboxamide, Benzoic acid amide, Benzoylamine, NSC 3114, Phenylamide, Phenylcarboxamide
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
SMILES NC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name benzamide
Molecular Weight (g/mol) 121.14
Peso formulazione 121.0528