Learn More
Benzamidine hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324989
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324989 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324989 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC10532260
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzamidine Hydrochloride
CAS 1670-14-0
Nomi componenti o analita Benzamidine Hydrochloride
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C7 H8 N2 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Sinonimo Benzamidine, hydrochloride (6CI, 7CI), Benzamidine, monohydrochloride (8CI), Benzenecarboximidamide, monohydrochloride (9CI), Amidinobenzene hydrochloride, Benzamidine Hydrochloride, Benzamidinium chloride, Benzimidamide hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H
SMILES Cl.NC(=N)c1ccccc1
IUPAC Name benzenecarboximidamide;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 156.6128
Quantità 100 mg
Peso formulazione 156.0454 g/mol