Learn More
Benzamidine Hydrochloride Hydrate, 98%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 105240250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 206752-36-5 Peso : 0.07500kg
Quantità | 25g |
---|---|
Imballaggio | Plastic bottle |
Identificatori chimici
206752-36-5 | |
156.61 | |
BQVJCMMLDJPBFZ-UHFFFAOYSA-N | |
16219042 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=N)N.O.Cl |
HCl·xH2O | |
MFCD00066285 | |
benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate | |
benzenecarboximidamide;hydrate;hydrochloride |
Specifica
Benzamidine hydrochloride hydrate | |
Plastic bottle | |
White | |
25g | |
97.5 | |
98% | |
HCl·xH2O | |
benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate | |
BQVJCMMLDJPBFZ-UHFFFAOYSA-N | |
benzenecarboximidamide;hydrate;hydrochloride | |
16219042 | |
Powder |
Authentic | |
19% max. (K.F.) | |
80°C to 86°C | |
1670-14-0 | |
100.0 | |
HCl·xH2O | |
MFCD00066285 | |
Solubility in water: soluble | |
C1=CC=C(C=C1)C(=N)N.O.Cl | |
156.61 | |
156.61 | |
97.5 to 102.5% (on dry substance) |
Sicurezza e movimentazione
- Benzamidine hydrochloride hydrate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.