Learn More
Benzamidine Hydrochloride Hydrate, 98%, ACROS Organics™
32.00€ - 727.60€
Identificatori chimici
CAS 206752-36-5
Formula molecolare HCl·xH2O
Molecular Weight (g/mol) 156.61
Numero MDL MFCD00066285
InChI Key BQVJCMMLDJPBFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
IUPAC Name benzenecarboximidamide;hydrate;hydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=N)N.O.Cl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10581554 SDS Vedere i documenti Acros Organics
105240050
5g Glass Bottle 32.00€
5g Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Stock EU 3
Aggiungi al carrello
10000550 SDS Vedere i documenti Acros Organics
105240250
25g Plastic bottle 72.90€
25g Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Stock EU 13
Aggiungi al carrello
10549630 SDS Vedere i documenti Acros Organics
105241000
100g Plastic bottle 194.60€
100g Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Stock EU 19
Aggiungi al carrello
10247163 SDS Vedere i documenti Acros Organics
105245000
500g Plastic bottle 727.60€
500g Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Data di spedizione prevista
dal fornitore 06-12-2019
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
206752-36-5
156.61
BQVJCMMLDJPBFZ-UHFFFAOYSA-N
16219042
C1=CC=C(C=C1)C(=N)N.O.Cl
HCl·xH2O
MFCD00066285
benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
benzenecarboximidamide;hydrate;hydrochloride
Specifica
80°C to 86°C
Benzamidine hydrochloride hydrate
Glass Bottle
White
97.5
98%
HCl·xH2O
benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
BQVJCMMLDJPBFZ-UHFFFAOYSA-N
benzenecarboximidamide;hydrate;hydrochloride
16219042
Powder
5g
Authentic
19% max. (K.F.)
1670-14-0
100.0
HCl·xH2O
MFCD00066285
Solubility in water: soluble
C1=CC=C(C=C1)C(=N)N.O.Cl
156.61
156.61
97.5 to 102.5% (on dry substance)
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Benzamidine hydrochloride hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.