Learn More
Benzamidine Hydrochloride Hydrate (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10619363
Click to view available options
:
Poly Bottle; 25g
Codice prodotto. 10619363
Marca: Fisher BioReagents BP43525
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Benzamidine Hydrochloride is commonly used as a protease inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzamidine Hydrochloride Hydrate
CAS 1670-14-0, 206752-36-5
Punto di fusione 167°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Imballaggio Poly Bottle
Formula molecolare C7H9ClN2
Quantità 25 g
Sinonimo benzamidine hydrochloride, benzimidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, monohydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidine hcl, benzamidine, hydrochloride, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine, monohydrochloride, amidinobenzene hydrochloride 1:1
InChI Key LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=N)N.Cl
IUPAC Name benzenecarboximidamide;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 156.613
PubChem CID 80289
Peso formulazione 156.61
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Powder or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzamidine Hydrochloride Hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.