Learn More
Benzamidoxime, 95%
Codice prodotto. 11372009
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11372009 5 g 5g
11362009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11372009 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26068.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 613-92-3 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 613-92-3
Formula molecolare C7H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00031485 MFCD00474011
InChI Key MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
PubChem CID 7259353
ChEBI CHEBI:83354
IUPAC Name N'-hydroxybenzenecarboximidamide
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzamidoxime
Punto di fusione 72°C to 76°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 95%