Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzanilide |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 161°C to 165°C |
| Colore | Gray to Green-Yellow |
| Punti di ebollizione | 117°C (10.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |