Learn More
Benzanilide, 98%
Codice prodotto. 10510974 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10510974 1 kg Plastic bottle 1kg
10396450 5 g Bottiglia in vetro 5g
10330454 50 g Plastic bottle 50g
10356500 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10510974 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148550010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 93-98-1 | C13H11NO | 197.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-98-1
Formula molecolare C13H11NO
Molecular Weight (g/mol) 197.24
Numero MDL MFCD00003069
InChI Key ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzanilide, n-benzoylaniline, benzamide, n-phenyl, n-phenyl-benzamide, benzoic acid anilide, unii-ak1b12366o, phenyl-n-benzamide, benzanilid, benzoylanilide, n-benzoyl aniline
PubChem CID 7168
IUPAC Name N-phenylbenzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzanilide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 161°C to 165°C
Colore Gray to Green-Yellow
Punti di ebollizione 117°C (10.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5CONHC6H5
Quantità 1 kg
Beilstein 12, 262
Indice di Merck 15, 1063
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/60 mL alcohol,1g/7 mL boiling alcohol,slightly soluble in ether,acetic acid
Peso formulazione 197.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder