Learn More
Benzanthrone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzanthrone |
| CAS | 82-05-3 |
| Formula molecolare | C17H10O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 7H-Benz[de]anthracen-7-one, 1,9-Benz-10-anthrone, 7-Oxobenz[de]anthracene, Benzanthrenone, Benzoanthrone, NSC 5189, NSC 631641, Naphthanthrone |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H10O/c18-17-14-8-2-1-7-12(14)13-9-3-5-11-6-4-10-15(17)16(11)13/h1-10H |
| SMILES | O=C1c2ccccc2c3cccc4cccc1c34 |
| IUPAC Name | benzo[a]phenalen-7-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 230.26 |
| Peso formulazione | 230.0732 |