Learn More
Benzbromarone, 98%
Codice prodotto. 15688695 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15688695 5 g 5g
15678695 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15688695 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 460900050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3562-84-3 | C17H12Br2O3 | 424.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3562-84-3
Formula molecolare C17H12Br2O3
Molecular Weight (g/mol) 424.08
InChI Key WHQCHUCQKNIQEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzbromarone, benzbromaron, desuric, urinorm, normurat, uricovac, minuric, exurate, hipurik, azubromaron
PubChem CID 2333
ChEBI CHEBI:3023
IUPAC Name (3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-(2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)methanone
SMILES CCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Benzbromarone
Punto di fusione 152.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hot methanol
Peso formulazione 424.08
Percent Purity 98%