Learn More
Benzbromarone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16438636
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16438636 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16438636 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1135
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
MedChemExpress Benzbromarone is a highly effective and well tolerated non-competitive inhibitor of xanthine oxidase, used as an uricosuric agent, used in the treatment of gout.
Benzbromarone is a highly effective and well tolerated non-competitive inhibitor of xanthine oxidase, used as an uricosuric agent, used in the treatment of gout.
Specifica
Materiale o nome chimico Benzbromarone
CAS 3562-84-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H12Br2O3
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.80 mM)
SMILES O=C(C1=CC(Br)=C(O)C(Br)=C1)C2=C(CC)OC3=CC=CC=C23
Molecular Weight (g/mol) 424.08
Peso formulazione 424.08
Percent Purity 99.38%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only