Learn More
Benzbromarone, Mikromol™
Codice prodotto. 18071870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18071870 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18071870 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0456.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benzbromarone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzbromarone
CAS 3562-84-3
Nomi componenti o analita Benzbromarone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H12 Br2 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Benzbromarone
InChI Formula InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
SMILES CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
IUPAC Name (3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-(2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)methanone
Molecular Weight (g/mol) 424.08
Quantità 500 mg
Peso formulazione 421.9153 g/mol