Learn More
Benzbromarone, TRC
Codice prodotto. 30133455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133455 1 g 1g
30132400 5 g 5g
18033930 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133455 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1852001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3562-84-3
Formula molecolare C17 H12 Br2 O3
Molecular Weight (g/mol) 424.08
Sinonimo Benzbromarone, (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethyl-3-benzofuranyl)methanone;
IUPAC Name (3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-(2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)methanone
SMILES CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
Specifica
Materiale o nome chimico Benzbromarone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
Peso formulazione 421.9153
Percent Purity >95%