Learn More
Benzene-1,2,3-triol (Pyrogallol), Mikromol™
Codice prodotto. 17941186
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17941186 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17941186 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3572.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benzene-1,2,3-triol (Pyrogallol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrogallol
CAS 87-66-1
Nomi componenti o analita Pyrogallol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H6 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1,2,3-Benzenetriol, Pyrogallol (8CI), 1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, 2,6-Dihydroxyphenol, Antioxidant PY, Benzene-1,2,3-triol, C.I. 76515, C.I. Oxidation Base 32, Fouramine Brown AP, Fourrine 85, Fourrine PG, Gallol, NSC 5035, Pyrogallic acid, Pyrogallol acid, Phloroglucinol Anhydrous Imp. A (EP), Phloroglucinol Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
SMILES Oc1cccc(O)c1O
IUPAC Name benzene-1,2,3-triol
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Quantità 100 mg
Peso formulazione 126.0317 g/mol