Learn More
Benzene-1,2-diamine, Mikromol™
Codice prodotto. 30051986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051986 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051986 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0602.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benzene-1,2-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Phenylenediamine
CAS 95-54-5
Nomi componenti o analita 1,2-Phenylenediamine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H8 N2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Tiabendazole Imp. A (EP), o-Phenylenediamine (8CI), 1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, 2-Aminoaniline, C.I. 76010, C.I. Oxidation Base 16, IK 3, IK 3 (amine), NSC 5354, OPDA, Orthamine, o-Aminoaniline, o-Aminophenylamine, o-Benzenediamine, o-Diaminobenzene, Tiabendazole Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
SMILES Nc1ccccc1N
IUPAC Name benzene-1,2-diamine
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Quantità 25 mg
Peso formulazione 108.0687 g/mol