Learn More
Benzene-1,2-dicarboxylic Acid (Phthalic Acid), Mikromol™
Codice prodotto. 17911996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17911996 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17911996 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1057.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benzene-1,2-dicarboxylic Acid (Phthalic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalic Acid
CAS 88-99-3
Nomi componenti o analita Phthalic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H6 O4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, Phthalic acid (8CI), M 2, NSC 5348, Sunftal 20, o-Benzenedicarboxylic acid, o-Carboxybenzoic acid, o-Dicarboxybenzene, Benzene-1,2-dicarboxylic acid, Phthalic acid
InChI Formula InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)O
IUPAC Name phthalic acid
Molecular Weight (g/mol) 166.13084
Quantità 100 mg
Peso formulazione 166.0266 g/mol