Learn More
Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt, 94%
Codice prodotto. 11429847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429847 500 g 500g
11409847 25 g 25g
11419847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11429847 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22811.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 831-59-4 | C6H4Na2O6S2 | 282.19 g/mol
Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water( 663 g/L at 20°C).
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 831-59-4
Formula molecolare C6H4Na2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 282.19
Numero MDL MFCD00007492
InChI Key XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium 1,3-benzenedisulfonate, disodium benzene-1,3-disulfonate, 1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt, benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt, 1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt, disodium benzene-1,3-disulphonate, disodium m-benzenedisulfonate, sodium benzene-1,3-disulfonate, 1,3-benzenedisulfonic acid, sodium salt 1:2, m-benzenedisulfonic acid, disodium salt
PubChem CID 71577
IUPAC Name disodium;benzene-1,3-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Benzene-1,3-disulfonic acid disodium salt
Densità 1.124
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Soluble in water( 663g/L at 20°C).
Peso formulazione 282.2
Percent Purity 94%