Learn More
Benzene-1,4-dithiocarboxamide, 97%
Codice prodotto. 15448337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15448337 1 g 1g
15458337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15448337 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51857.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13363-51-4 | C8H8N2S2 | 196.286 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13363-51-4
Formula molecolare C8H8N2S2
Molecular Weight (g/mol) 196.286
Numero MDL MFCD00046866
InChI Key USHPIZCRGQUHGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene-1,4-dithiocarboxamide, 1,4-benzenedicarbothioamide, benzene-1,4-bis carbothioamide
PubChem CID 2795175
IUPAC Name benzene-1,4-dicarbothioamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico Benzene-1,4-dithiocarboxamide
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 196.28
Percent Purity 97%