Learn More
Benzenebutanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30343731
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343731 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343731 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB1852905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzenebutanoic Acid Ethyl Ester
CAS 10031-93-3
Formula molecolare C12H16O2
Quantità 5 g
Sinonimo Ethyl 4-phenylbutanoate, Ethyl 4-phenylbutyrate, NSC 163318
InChI Formula InChI=1S/C12H16O2/c1-2-14-12(13)10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCc1ccccc1
IUPAC Name ethyl 4-phenylbutanoate
Molecular Weight (g/mol) 192.25
Peso formulazione 192.115