Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzeneruthenium(II) chloride, dimer |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 249.0°C |
| Colore | Gray |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Fieser | 07,109; 09,167; 11,182; 14,136; 15,135; 16,130 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Benzeneruthenium(II) chloride, dimer
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.