Learn More
Benzeneseleninic anhydride, 98%
Codice prodotto. 10664712 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10664712 5 g Bottiglia in vetro 5g
10455105 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10664712 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 199710050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17697-12-0 | C12H10O3Se2 | 360.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17697-12-0
Formula molecolare C12H10O3Se2
Molecular Weight (g/mol) 360.13
Numero MDL MFCD00001991
InChI Key FHPZOWOEILXXBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzeneseleninic anhydride, benzeneseleninic acid anhydride, benzeneseleninyl benzeneseleninate, bis phenylseleninic anhydride, benzeneseleninic acid, anhydride, bis benzeneseleninic anhydride, 1,3-diphenyldiselenoxane 1,3-dioxide #
PubChem CID 87253
IUPAC Name phenylseleninyl benzeneseleninate
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se](=O)O[Se](=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Benzeneseleninic anhydride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 170°C to 173°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [C6H5Se(O)]2O
Quantità 5 g
Numero UN 3283
Fieser 06,240; 07,139; 08,29; 09,32; 10,22; 11,37; 15,18
Peso formulazione 360.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzeneseleninic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.