Learn More
Benzenesulfinic acid, sodium salt, 97%
Codice prodotto. 10786551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10786551 100 g 100g
10103160 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10786551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154051000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 873-55-2 | C6H5NaO2S | 164.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873-55-2
Formula molecolare C6H5NaO2S
Molecular Weight (g/mol) 164.15
Numero MDL MFCD00013135
InChI Key CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium benzenesulfinate, benzenesulfinic acid sodium salt, benzenesulfinic acid, sodium salt, sodium phenylsulfinate, sodium benzenesulphinate, sodium benzene sulfinate, sodiumphenylsulfinate, phso2na, benzenesulfinic acid, sodium salt 1:1, sodium phenylsulphinate
PubChem CID 2723840
IUPAC Name sodium;benzenesulfinate
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Benzenesulfinic acid, sodium salt
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5SO2Na
Quantità 100 g
Beilstein 11, 2
Fieser 06,526
Peso formulazione 164.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals