Learn More
Benzenesulfonamide, 98+%
Codice prodotto. 10167253 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10167253 100 g Plastic bottle 100g
10153290 5 g Bottiglia in vetro 5g
10605202 500 g Plastic bottle 500g
10712105 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10167253 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148491000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 98-10-2 | C6H7NO2S | 157.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-10-2
Formula molecolare C6H7NO2S
Molecular Weight (g/mol) 157.19
Numero MDL MFCD00007930
InChI Key KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide
PubChem CID 7370
IUPAC Name benzenesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Benzenesulfonamide
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 151°C to 153°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 250°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5SO2NH2
Quantità 100 g
Beilstein 11, 39
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4.3g/L (16°C)
Peso formulazione 157.19
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks