Learn More
Benzenesulfonamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzenesulfonamide |
| CAS | 98-10-2 |
| Formula molecolare | C6 H7 N O2 S |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Benzenesulfonamide, Benzenesulphonamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | benzenesulfonamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 157.19 |
| Peso formulazione | 157.0197 |