Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzenesulfonic acid |
| CAS min. % | 88.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 45.0°C to 50.0°C |
| Colore | Yellow to Brown |
| Punto d'infiammabilità | >100°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5SO3H |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Benzenesulfonic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Phenolsulphonic acid