Spécification
| Materiale o nome chimico | Benzenesulfonic acid |
| CAS min. % | 88.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 45.0°C to 50.0°C |
| Colore | Yellow to Brown |
| Punto d'infiammabilità | >100°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Plastic drum |
| Formula lineare | C6H5SO3H |
| Afficher plus |