Learn More
Benzenesulfonic acid, 94%
Descrizione
Benzenesulfonic acid is mainly consumed by conversion to other specialty chemicals. A variety of pharmaceutical drugs are prepared as salts of benzenesulfonic acid and are known as besylates or besilates. The alkali metal salt of benzenesulfonic acid was once widely used in the production of phenol. It acts as an acid catalyst for direct esterification of amino acids and peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Benzenesulfonic acid is mainly consumed by conversion to other specialty chemicals. A variety of pharmaceutical drugs are prepared as salts of benzenesulfonic acid and are known as besylates or besilates. The alkali metal salt of benzenesulfonic acid was once widely used in the production of phenol. It acts as an acid catalyst for direct esterification of amino acids and peptides.
Solubility
Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in benzene. Insoluble in non-polar solvents.
Notes
It is hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents and bases.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Benzenesulfonic acid |
| Punto di fusione | ∼45°C to 50°C |
| Densità | 1.32 |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Quantità | 500 g |
| Numero UN | UN2585 |
| Beilstein | 742513 |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Indice di Merck | 14,1070 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in benzene. Insoluble in non-polar solvents. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Benzenesulfonic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonic acid