Learn More
Benzenesulfonic acid, sodium salt, 98%
Codice prodotto. 10732012 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10732012
Marca: Thermo Scientific Acros 401850250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 515-42-4 | C6H5NaO3S | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 515-42-4
Formula molecolare C6H5NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Numero MDL MFCD00065179
InChI Key MZSDGDXXBZSFTG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium benzenesulfonate, benzenesulfonic acid sodium salt, benzenesulfonic acid, sodium salt, dispersant gn, sodium phenylsulfonate, sodium benzenesulphonate, sodium benzene sulfonate, sodium benzene monosulfate, unii-k5rm14azhx, sodium benzene monosulfonate
PubChem CID 517327
IUPAC Name sodium;benzenesulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Benzenesulfonic acid, sodium salt
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 450.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 2% max. (105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare SO3NaC6H5
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,1071
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless to almost colorless
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder