Learn More
Benzenesulfonyl chloride, 99%
Codice prodotto. 10294760 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
250mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10294760 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10776191 1 L Bottiglia in vetro 1L
12153741 5 L Plastic drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10294760 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148482500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 98-09-9 | C6H5ClO2S | 176.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-09-9
Formula molecolare C6H5ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 176.62
Numero MDL MFCD00007426
InChI Key CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
PubChem CID 7369
IUPAC Name benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Benzenesulfonyl chloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 14.5°C
Densità 1.3840g/mL
Punti di ebollizione 251.0°C to 252.0°C
Punto d'infiammabilità 128°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5SO2Cl
Indice di rifrazione 1.5508 to 1.5528
Quantità 250 mL
Beilstein 11,34
Fieser 01,46; 05,22; 14,27
Indice di Merck 15,1073
Gravità specifica 1.384
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 176.62
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid