Learn More
Benzenesulfonyl Chloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 12317213 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
250mL, Plastic Coated Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
12317213 250mL, Plastic Coated Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12317213 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B/1800/PB07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 98-09-9
Punto di fusione 14.5°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 251°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C6H5ClO2S
Numero MDL 7426
Quantità 250 mL
Peso formulazione 176.62g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.